Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ Lana de vidrio
Código de producto. 10155231
Cambiar vista
Click to view available options
Peso (métrico):
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Peso (métrico) Tamaño de la unidad
10155231 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 10155231 Proveedor Karl Hecht™ N.º de proveedor 41408003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.01€
    33.52€ / 1 Kg
    Ahorro 17.49€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Captura incluso partículas extremadamente pequeñas durante la filtración. Karl Hecht™ Assistent™ La lana de vidrio es suave, fuerte y superfina.
  • Apto para filtración
  • Color blanco
  • Ideal para uso industrial y de laboratorio general
Especificaciones
Peso (métrico) 1 kg