Learn More
Hecht Karl™ Frasco de vidrio de boca ancha para reactivos
Código de producto. 10093751
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10093751 100 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10093751 Proveedor Hecht Karl™ N.º de proveedor 41311012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.18€
    7.37€ / paquete de 1
    Ahorro 3.81€
    34% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-03-2027
Nota: El tapón de vidrio tiene ranuras, como se muestra en las imágenes 2 y 3 anteriores.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 mL
Color Transparente
Material De cristal
Tipo de tapón Tapón de cristal