Learn More
Hofmann Klaus™ Navecillas de pesaje de vidrio con tallo
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 6 ml |
| Material | Vidrio |
| Forma | Navecilla |
| Tipo | Navecilla de pesaje |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideales para el vertido sin pérdidas de muestra |
| Tamaño | 2 |
| Longitud (métrico) | 70 mm |