Learn More
Rogo Sampaic™ Pipetas volumétricas de vidrio de clase B.
Descripción
- Con graduaciones en ámbar vitrificado
- Con perilla de seguridad
Especificaciones
Especificaciones
| Calibrado | Sí |
| Calibración | 0,1 ml |
| Clase | B |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Marrón |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Color | Naranja |
| Volumen (métrico) | 50 ml |
| Longitud (métrico) | 700 mm |