Learn More
Hirschmann™ Matraces aforados de clase A con tapón hueco de vidrio
Código de producto. p-8011850
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
25 mL
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
10 l
Junta cónica estándar:
10/19 NS esmerilada estándar
12/21 NS esmerilada estándar
14/23 NS esmerilada estándar
24/29 NS esmerilada estándar
Esmerilado estándar NS 19/26
Esmerilado estándar NS 19/32
Esmerilado estándar NS 29/32
Esmerilado estándar NS 34/35
Esmerilado estándar NS 45/40
Esmerilado estándar NS 7/16
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
cada uno
paquete de 2
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta cónica estándar unitSize
10597251 1000 ml Esmerilado estándar NS 19/32 cada uno
10029760 2000 ml Esmerilado estándar NS 29/32 1 PCS
11766762 100 ml 14/23 NS esmerilada estándar 2 PCS
11730984 100 ml 12/21 NS esmerilada estándar 2 PCS
11710984 10 ml 10/19 NS esmerilada estándar 2 PCS
11726762 10 ml Esmerilado estándar NS 7/16 paquete de 2
10180851 10 l Esmerilado estándar NS 45/40 cada uno
11776762 200 ml 14/23 NS esmerilada estándar 2 PCS
11736762 20 ml 10/19 NS esmerilada estándar 2 PCS
11864412 20 ml 12/21 NS esmerilada estándar 2 PCS
11716063 250 ml 14/23 NS esmerilada estándar 2 PCS
11824272 25 mL 12/21 NS esmerilada estándar 2 PCS
11746762 25 ml 10/19 NS esmerilada estándar 2 PCS
10777081 5 l Esmerilado estándar NS 34/35 cada uno
11726063 500 ml Esmerilado estándar NS 19/26 2 PCS
11756762 50 ml 12/21 NS esmerilada estándar 2 PCS
11790964 5 ml 10/19 NS esmerilada estándar paquete de 2
11720984 50 ml 14/23 NS esmerilada estándar 2 PCS
11716762 5 ml Esmerilado estándar NS 7/16 2 PCS
10534062 1000 ml 24/29 NS esmerilada estándar 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Código de producto. 10597251 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 2820292
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permiten la medición y manipulación precisas y seguras de líquidos en el laboratorio. Los matraces aforados de clase A Hirschmann Instruments™ con tapón hueco de vidrio se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
  • Con tapón hueco de vidrio y esmerilado NS
  • Con graduación de tinción azul
  • Conforme a DIN EN ISO 1042
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
  • <
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Material del cierre Vidrio
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Vidrio de borosilicato, Duran Vaso
Altura (métrico) 300 mm
Límite de error ±0,6 ml
Junta cónica estándar Esmerilado estándar NS 19/32
Tolerancia ±0,6 ml
Graduated Sí
Clase A