Learn More
Hirschmann™ Matraces aforados de clase A con reborde
Código de producto. 10767081
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
10 l
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10767081 10 l cada uno
10711181 1000 ml cada uno
11768061 100 ml 2 PCS
11708051 10 ml paquete de 2
11778061 200 ml 2 PCS
10084720 2000 ml cada uno
11718051 20 ml paquete de 2
11788061 250 ml paquete de 2
11728051 25 ml 2 PCS
11758061 50 ml paquete de 2
11798061 500 ml paquete de 2
10430041 5 l cada uno
11772412 5 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 10767081 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 2800198
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permiten la medición y manipulación precisas y seguras de líquidos en el laboratorio. Los matraces aforados de clase A Hirschmann Instruments™ con reborde se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
  • Con graduación azul
  • Conforme a DIN EN ISO 1042
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Capacidad (métrico) 10 l
Material Vidrio de borosilicato, Duran Vaso
Altura (métrico) 570 mm
Límite de error ±2 ml
Tolerancia ±2 ml
Graduated Sí
Clase A