Learn More
Karl Hecht™ Viales de vidrio con plástico Snap-Cap
Código de producto. 10509398
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
∼25 mL
∼50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10509398 ∼25 mL paquete de 200
15941801 ∼50 mL paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10509398 Proveedor Karl Hecht™ N.º de proveedor 42785016
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Con una cantidad mínima de pedido de 1 caja.
  • Base plana
  • Con borde enrollado
  • Disponibles en una gama de capacidades
Especificaciones
Color del tapón Natural
Descripción Borde enrollado
Diámetro interior (métrico) Aprox. 30 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) ∼25 mL
Material del cierre Plástico
Tipo de tapón Tapón a presión
Cantidad 200/Pk.