Descripción
Millipore Portafiltros de vidrio clásicos - Kit:
Este artículo es un kit compuesto por los siguientes elementos:
- Millipore Embudo de vidrio (XX1014704)
- Millipore Abrazadera de resorte, 47 mm, aluminio (XX1014703)
- Millipore Base y tapón de vidrio, 47 mm, soporte de membrana de frita de vidrio (XX1014702)
- Millipore Guía de alineación, 47 mm, paquete de 5. (ALINEADO05)
Características y ventajas:
- Diseñado para facilitar la carga y eliminación de membranas
- Tres opciones de materiales de soporte de membrana para adaptarse a una variedad de aplicaciones
- Esterilización por UV o autoclave con filtro colocado para análisis bacteriológico
Aplicaciones: Filtración y clarificación general, análisis bacteriológico, análisis de contaminación por partículas de aceites y fluidos hidráulicos, citología exfoliativa.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Transparente |
| Conectores | Accesorio para matraz tapón de silicona |
| Desechables | Reutilizable |
| Para utilizar con (equipo) | Millipore Kit portafiltros de vidrio clásico |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tamaño de poro | 40-60 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Área de filtración | 9,6 cm2 |
| Incluye | Sin frasco |
| Mostrar más |