Learn More
Poulten Selfe™ Ubbelohde de vidrio
Código de producto. 13191063
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
2B
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
13191063 2B cada uno
1 options
Código de producto. 13191063 Proveedor Poulten Selfe™ N.º de proveedor 1643/09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.00€
    177.11€ / paquete de 1
    Ahorro 5.89€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Aptos para líquidos transparentes
ASTM D445-IP71, ASTM D446. Apto para líquidos transparentes Longitud total nominal 283mm. Tamaño aproximado de la muestra: 18 ml. Con certificado de calibración UKAS.
Especificaciones
Tipo de producto Viscosímetro Ubbelohde
Intervalo de viscosidad De 100 a 500 cSt
Calibrated Sí
Material Vidrio
Tamaño 2B