Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Cortador de tubos de vidrio
Código de producto. 10445031
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Corte de tubos de vidrio de hasta 30 mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
10445031 Corte de tubos de vidrio de hasta 30 mm de diámetro cada uno
1 options
Código de producto. 10445031 Proveedor Usbeck Laborgeraete™ N.º de proveedor 5220
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricado en zinc fundido a presión con revestimiento de níquel, este cortador de tubos de vidrio está hecho para durar. Usbeck Laborgeraete™ El cortador de tubos de vidrio está diseñado para cortar tubos de vidrio de hasta 30 mm de diámetro.
  • Duradero y eficaz
  • Zinc fundido a presión
  • Niquelado
  • Rueda de metal duro
  • Corta tubos de vidrio de hasta 30 mm de diámetro.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Corte de tubos de vidrio de hasta 30 mm de diámetro
N.° por paquete 1 unidad
Peso (métrico) 68 g
Tipo de producto Cortador de tubos de vidrio