Learn More
Hirschmann™ Matraz aforado trapezoidal de vidrio con tapón de polietileno
Description
- Graduación azul
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechado
- Trapezoidal
- Tapón de PE y esmerilado estándar
- Calibrado para IN, DIN EN ISO 1042
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 |
| Material del cierre | Polietileno |
| Capacidad (métrico) | 5 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato, Duran Vaso |
| Altura (métrico) | 70 mm |
| Límite de error | ±0,04 ml |
| Junta cónica estándar | 10/19 NS esmerilada estándar |
| Tolerancia | ±0,04 ml |
| Graduated | Sí |
| Clase | A |