Learn More
Hirschmann™ Matraz aforado trapezoidal de vidrio de Clase A con tapón de vidrio
Código de producto. 13157959
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 ml
2 ml
5 mL
10 mL
20 ml
25 ml
Junta cónica estándar:
NS 10/19
NS 7/16
Tamaño de la unidad:
2 PCS
paquete de 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta cónica estándar unitSize
13157959 10 mL NS 10/19 paquete de 2
13147959 5 mL NS 10/19 paquete de 2
11734106 2 ml NS 7/16 2 PCS
11734116 5 mL NS 7/16 paquete de 2
11798094 10 mL NS 7/16 paquete de 2
11724116 1 ml NS 7/16 paquete de 2
11708104 20 ml NS 10/19 paquete de 2
11718104 25 ml NS 10/19 paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 13157959 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 2960261
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para una exactitud volumétrica y una precisión en el manejo de líquidos.
  • Clase A
  • Fabricados con vidrio de borosilicato DURANTM&
  • Marcas de graduación azules
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechado
  • Forma trapezoidal
  • Tapón de vidrio con esmerilado estándar
  • Calibrado para IN
  • Conforme a DIN EN ISO 1042
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 1042
Material del cierre Vidrio
Capacidad (métrico) 10 mL
Material Duran Vaso
Altura (métrico) 90 mm
Límite de error ±0,04 ml
Junta cónica estándar NS 10/19
Tolerancia ±0,04 ml
Graduated Sí
Clase A