Learn More
VEE GEE Termómetro de vidrio
Código de producto. 17891254 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -17,8 a +148,9°C
De -23,2 a +121 °C
De -34,4 a +48,9 °C
De -35 a +50 °C
De -6,7 a +260 °C
De –20 a +110 °C
De –20 a +150 °C
Intervalo de temperatura (imperial):
De -10 a +250 °F
De -30 a +120 °F
De -31 a +122 °F
De -4 a +230 °F
De -4 a +302 °F
De 0 a 300 °F
De 20 a 500 °F
Tipo de inmersión:
inmersión parcial
inmersión total
Immersion Length:
30,4 cm (12 in)
30,48 cm (12 in)
A la línea de inmersión
Tamaño de la unidad:
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Intervalo de temperatura (imperial) Tipo de inmersión Immersion Length unitSize
17891254 De -34,4 a +48,9 °C De -30 a +120 °F inmersión parcial A la línea de inmersión cada uno
17821224 De -34,4 a +48,9 °C De -30 a +120 °F inmersión total 30,48 cm (12 in) cada uno
17811224 De –20 a +110 °C De -4 a +230 °F inmersión total 30,48 cm (12 in) cada uno
17831224 De -17,8 a +148,9°C De 0 a 300 °F inmersión total 30,48 cm (12 in) cada uno
17801224 De -35 a +50 °C De -31 a +122 °F inmersión total 30,48 cm (12 in) cada uno
17891214 De –20 a +110 °C De -4 a +230 °F inmersión total 30,4 cm (12 in) cada uno
17831194 De –20 a +150 °C De -4 a +302 °F inmersión total 30,48 cm (12 in) cada uno
17891224 De –20 a +110 °C De -4 a +230 °F inmersión parcial A la línea de inmersión cada uno
17881224 De -17,8 a +148,9°C De 0 a 300 °F inmersión parcial A la línea de inmersión cada uno
17841224 De -6,7 a +260 °C De 20 a 500 °F inmersión parcial A la línea de inmersión cada uno
17871224 De -35 a +50 °C De -31 a +122 °F inmersión parcial A la línea de inmersión cada uno
17851224 De –20 a +110 °C De -4 a +230 °F inmersión parcial A la línea de inmersión cada uno
17821254 De –20 a +150 °C De -4 a +302 °F inmersión parcial A la línea de inmersión cada uno
17851234 De -23,2 a +121 °C De -10 a +250 °F inmersión parcial A la línea de inmersión cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 17891254 Proveedor VEE GEE N.º de proveedor 80901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.05€
    27.71€ / paquete de 1
    Ahorro 2.34€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El termómetro de vidrio serializado es un instrumento preciso adecuado para diversas aplicaciones de uso general en laboratorios, universidades, alimentos y bebidas, medio ambiente, aguas residuales y otros entornos.
  • Característica de seguridad Relleno azul sobre un fondo blanco para facilitar la lectura
  • La precisión es igual a una subdivisión
  • Inmersión: Opción total o parcial
Especificaciones
Relleno del frasco Azul seguridad
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios, universidades, alimentos/bebidas, medio ambiente, aguas residuales y muchas otras aplicaciones de uso general.
Tipo de inmersión inmersión parcial
Longitud (métrico) 30.48 cm
Material Vidrio
Tipo de sonda Inmersión/Propósito general (Cónico)
Relleno del termómetro Azul seguridad
Peso (métrico) 2.35 g
Temperatura máx. (imperial) 120 °F
Temperatura máxima 48,9 °C
Temperatura mín. (imperial) -30 °F
Temperatura mín. (métrico) -34,4 °C
Intervalo de temperatura (imperial) De -30 a +120 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -34,4 a +48,9 °C
Exactitud ±1 subdivisión
Subdivisión 1,1 °C (2 °F)
Immersion Length A la línea de inmersión
Anchura (métrico) 0.64 cm