Descripción
- Disponible en una variedad de diámetros, alturas y volúmenes (2,0-100 ml)
- Durable Duran™ construcción de vidrio de borosilicato
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 3585; ASTM E438 Tipo I Clase A |
| Color | Transparente |
| Descripción | Grosor de pared: 0,8 - 1,0 mm |
| Capacidad (métrico) | 5 ml |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Forma | Cilíndrico |
| Desechables | Reutilizables |
| Envase | 100/paq. |
| Cantidad | 100/Paq. |
| Mostrar más |