Learn More
Biochrom Tubos de ensayo de vidrio
Beskrivelse
- Tubos de ensayo de vidrio
- 12 mm de diámetro x 100 mm de largo
- Para usar con Ultrospec 7000/8000/9000
- Requiere el soporte de tubos 80-7100-11
- Para uso con Novaspec III/Plus
- Requiere el adaptador de tubos de ensayo 80-2117-47
Tekniske data
Tekniske data
| Tipo | Tubo de ensayo |
| Material | Vidrio |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Cantidad | 10 paq. |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?