Learn More
SHP Steriltechnik AG Programa de Pruebas de Vidrio
Descripción
- Esterilización de recipientes de vidrio, botellas y tubos de ensayo
- Calentamiento y refrigeración suaves para evitar roturas
- Penetración uniforme del vapor para una esterilidad fiable
- Resultados reproducibles para aplicaciones de laboratorio e investigación
- Funcionamiento sencillo mediante panel de control de autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Autoclaves |
| Tipo de producto | Software |