Learn More
Karl Hecht™ Tanque de vidrio
Código de producto. 10797302
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
36 x 23 x 26 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
10797302 36 x 23 x 26 cm cada uno
1 options
Código de producto. 10797302 Proveedor Karl Hecht™ N.º de proveedor 40070006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.73€
    100.13€ / paquete de 1
    Ahorro 48.60€
    32% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Adecuado para aplicaciones generales de laboratorio.
  • Borde molido fino
  • Fabricado en vidrio transparente para una excelente claridad óptica.
  • 23 x 26 x 36 cm
Especificaciones
Material De vidrio
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones generales de laboratorio
Incluye Borde molido fino
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 36 x 23 x 26 cm