Learn More
KD Scientific Jeringa de vidrio
Descripción
- Jeringas de vidrio para satisfacer la mayoría de aplicaciones.
- Se ofrecen más de 10 jeringas desde 1,0 mL hasta 200 mL.
- Fabricado en vidrio de borosilicato resistente al calor.
- El material y la construcción son resistentes a roturas por golpes y cambios bruscos de temperatura.
- Recocido y probado hasta que esté libre de tensión interna para soportar lavados repetidos.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Calibre de aguja | No se incluye la aguja |
| Sin látex | Sí |
| Tipo de producto | Jeringa |
| Desechables | Reutilizables |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
| Para utilizar con (equipo) | KD Scientific Bombas de jeringa |
| Tipo de conexión | Luer Lock |
| Graduated | Sí |
| Esterilidad | No estéril |