Learn More
KD Scientific Jeringa de vidrio
Código de producto. 15134184
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15134184 5 mL paquete de 6
12200109 1 mL paquete de 6
17866228 2 mL -
12200119 10 mL paquete de 6
15154184 20 mL paquete de 6
17498612 30 mL -
17408622 50 mL -
15174184 100 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15134184 Proveedor KD Scientific N.º de proveedor 780873
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.00€
    134.86€ / paquete de 6
    Ahorro 62.14€
    31% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Jeringas de vidrio económicas y reutilizables. Disponible en tamaños que van desde 1 mL a 200 mL.
  • Jeringas de vidrio para satisfacer la mayoría de aplicaciones.
  • Se ofrecen más de 10 jeringas desde 1,0 mL hasta 200 mL.
  • Fabricado en vidrio de borosilicato resistente al calor.
  • El material y la construcción son resistentes a roturas por golpes y cambios bruscos de temperatura.
  • Recocido y probado hasta que esté libre de tensión interna para soportar lavados repetidos.
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Calibre de aguja No se incluye la aguja
Sin látex Sí
Tipo de producto Jeringa
Desechables Reutilizables
Volumen (métrico) 5 mL
Para utilizar con (equipo) KD Scientific Bombas de jeringa
Tipo de conexión Luer Lock
Graduated Sí