Learn More
Hirschmann™ Pipetas Pasteur con tapón de algodón
Descripción
- Conforme a ISO 7712
- Con tapón de algodón
- Forma larga o corta
- Con punta fina extendida
Especificaciones
Especificaciones
| Enchufe del aspirador | Algodón |
| Certificaciones/conformidad | ISO 7712 |
| Material | De vidrio |
| Incluye | Extremo finamente afilado y conector de algodón |
| Longitud de la punta (métrico) | 100 mm |
| Cantidad | 1000/Paq. |
| Estilo de parte superior | Diseño fino |
| Volumen (métrico) | 2 ml |
| Longitud (métrico) | 230 mm |
| Tipo | Pipeta Pasteur |