Learn More
Lenz Laborglasintrumente Vidrio de los tapones de llave de paso de vidrio
Código de producto. 10764084
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de tapón:
1,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Calibre de tapón Tamaño de la unidad
10764084 1,5 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10764084 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 02111201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.00€
    9.19€ / paquete de 1
    Ahorro 4.81€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Tapón de vidrio macizo con dispositivo de retención de rosca
  • Para llaves de paso
  • Calibre recto
  • Material: cuerpo de vidrio.
Spezifikation
Calibre de tapón 1,5 mm
Material SBW
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.