Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Tapón de llave de paso de vidrio
Código de producto. 10690524
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de tapón:
2,5 mm
4,0 mm
Connectors:
Tapón NS 12,5
Tapón NS 14,5
Tapón NS 18,8
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de tapón Connectors Tamaño de la unidad
10690524 4,0 mm Tapón NS 14,5 cada uno
10680524 2,5 mm Tapón NS 12,5 cada uno
10572793 2,5 mm Tapón NS 14,5 cada uno
11542374 4,0 mm Tapón NS 18,8 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10690524 Proveedor Lenz Laborglasintrumente™ N.º de proveedor 02111404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.00€
    10.03€ / paquete de 1
    Ahorro 4.97€
    33% Descuento
Tapón de vidrio macizo con dispositivo de retención de rosca
  • Para llaves de paso
  • Calibre recto
  • Vidrio
Especificaciones
Calibre de tapón 4,0 mm
Material SBW
N.° por paquete 1
Connectors Tapón NS 14,5