Learn More
Bloque de tinción de vidrio
Descripción
- Vidrio pulido transparente
- Cavidad de 30 mm de diámetro x 6 mm de profundidad
- Incluye una cubierta de vidrio plana
- 40 mm cuadrados para minimizar la evaporación
Especificaciones
Especificaciones
| Cierre incluido | Tapón incluido |
| Material del cierre | Vidrio |
| Forma del fondo | Plano |
| Material | Vidrio |
| Tipo | Bloque de tinción |
| Para utilizar con (equipo) | Portaobjetos para microscopía |
| Número de portaobjetos | 20 |
| Fondo (métrico) | 6 mm |
| Diámetro (métrico) | 30 mm |