Descripción
- Made of high-quality extra hard glass
- Suitable membrane suitable membranes size 47 or 50mm
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtrado de disolventes orgánicos y acuosos, purificación y liberación de gas de soluciones y disolventes para HPLC |
| Incluye | Embudo de 300 mL, soporte del filtro en vidrio Pyrex fritado (tamaño de poro 10μm), matraz de 1000 mL, abrazadera de aluminio |
| Tipo | Filtro de disolvente |