Learn More
BUCHI Vaso de precipitados de vidrio para disolventes B-811
Código de producto. 10466571 Tienda Buchi Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10466571 150 mL paquete de 4
1 options
Código de producto. 10466571 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 037276
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Vaso de precipitados para disolvente, juego de 4 piezas.
  • Vidrio de borosilicato
  • Diámetro: 64 mm, Altura: 70 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de extracción B811
Tipo de producto 1500
Capacidad (métrico) 150 mL
Material Vidrio
Para utilizar con (aplicación) Extracción Soxhlet
Cantidad 4 Paq.
Longitud (métrico) 70 mm