Learn More
Hirschmann™ Micropipetas capilares desechables, de extremo a extremo
Código de producto. 11767663
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 μl
2 μl
3 μl
4 μl
5 μl
6,66 μL
10 μl
20 μl
25 μl
40 μl
50 μl
100 μl
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
paquete de 5000
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11767663 1 μl paquete de 1000
11787663 3 μl paquete de 1000
11797663 4 μl paquete de 1000
11777663 2 μl paquete de 1000
31781822 2 μl paquete de 5000
11707673 5 μl 1000 PCS
11730055 100 μl paquete de 1000
10720841 6,66 μL paquete de 1000
11717673 10 μl paquete de 1000
11772533 20 μl 1000 PCS
10582501 25 μl paquete de 1000
10480771 40 μl paquete de 1000
11797673 50 μl paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 11767663 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 9000201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00€
    111.00€ / paquete de 1000
    Ahorro 43.00€
    27% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Facilita el llenado capilar sin errores en el laboratorio. Las micropipetas capilares desechables de extremo a extremo Hirschmann Instruments™ se han fabricado con vidrio DURAN™ duradero.
  • De extremo a extremo, con minitapones
  • Conformidad certificada
  • Disponible ya sea heparinizado o no heparinizado
  • Conforme con ISO 7550, CE según IVD 98/79 CE
Especificaciones
Exactitud 0,5%
Certificaciones/conformidad ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC
Material DURAN
Volumen (métrico) 1 μl
Longitud (métrico) 30 a 32 mm
Tipo Pipeta capilar Minicap
Desechables Un solo uso