Learn More
Hirschmann™ Micropipetas capilares desechables, de extremo a extremo
Descripción
- De extremo a extremo, con minitapones
- Conformidad certificada
- Disponible ya sea heparinizado o no heparinizado
- Conforme con ISO 7550, CE según IVD 98/79 CE
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 0.5% |
| Certificaciones/conformidad | ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC |
| Material | DURAN |
| Volumen (métrico) | 6,66 μL |
| Longitud (métrico) | 72 mm |
| Tipo | Pipeta capilar Minicap |
| Desechables | Un solo uso |