Learn More
Hirschmann™ Tubos de hematocrito heparinizados con Na
Código de producto. 11682299
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
9 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11682299 9 μL paquete de 1000
1 options
Código de producto. 11682299 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 9030208
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.85€
    150.38€ / paquete de 1000
    Ahorro 77.47€
    34% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelentes para centrifugar sangre en el laboratorio. Los tubos para hematocritos Hirschmann™ se han fabricado con vidrio capilar desechable.
  • Na-heparinizado
  • Para el hematocrito
  • CE según IVD 98/79 CE
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC
Material De vidrio
Volumen (métrico) 9 μL
Longitud (métrico) 32 mm
Tipo Microhematocrito capilar
Desechables Un solo uso