Learn More
Heidolph™ Conjunto de material de vidrio: condensador vertical (destilación estándar)
Código de producto. 10005711 Tienda Heidolph Instruments Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230/240 V/50/60 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Requisitos eléctricos Tamaño de la unidad
10005711 230/240 V/50/60 Hz cada uno
1 options
Código de producto. 10005711 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5130030000
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Los conjuntos de condensadores verticales tienen el requisito de espacio más pequeño y son buenos para espacios más pequeños
  • Los matraces de evaporación y los tubos de vapor vienen con un tamaño de junta estándar NS 29/32, pero también están disponibles con juntas esmeriladas NS 24/29
  • Tapa de ventilación sin juntas esmeriladas para una fácil manipulación y un funcionamiento sin grasa incluido
  • Hay disponible de manera opcional una válvula de ventilación con función de recarga
  • Apto para el programa de destilación automatizada Dynamic AUTOaccurate en modelos Hei-VAP Expert/Ultimate Control
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Requisitos eléctricos 230/240 V/50/60 Hz
Tensión 115/230 VAC
Tipo Material de vidrio de evaporación
Material Vidrio de borosilicato