Learn More
Buerkle™ Frasco para muestras de vidrio
Código de producto. 10361612 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10361612 1000 mL cada uno
11951541 100 mL cada uno
11961541 250 mL cada uno
11826403 500 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10361612 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53140100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los frascos para muestreo de vidrio Buerkle™ pueden usarse con el Profi Sampler de Buerkle™.
  • Se pueden utilizar con el Profi Sampler de Buerkle™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 mL
Descripción Equipo para el Profi Sampler de aluminio, UniSampler Ex
Material De cristal
Cantidad Unitary
Tamaño de rosca (métrico) 45 mm
Color del tapón Azul
Closure Included Sí
Tipo de producto Frasco para muestras
Para utilizar con (equipo) ProfiSampler de aluminio
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No