Learn More
Hach Lange™ Celdas de muestra de vidrio
Descripción
Las celdas de muestra de repuesto fáciles de usar y rentables para su uso con turbidímetros de laboratorio 2100N, 2100AN y Ratio están fabricadas en vidrio y contienen seis viales de células de muestra con tapones.
- Para usar con turbidímetros de laboratorio Hach Ratio 18900, 2100N y 2100AN
- Celdas de muestra de repuesto para usar con turbidímetros de laboratorio 2100N, 2100AN y Ratio
- Para uso con turbidímetros de laboratorio Hach Ratio 18900, 2100N y 2100AN
- Incluye seis viales de células de muestra con tapones
- Fabricadas con material de vidrio
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Celda de muestra para vidrio |
| Para utilizar con (equipo) | Turbidímetro portátil 2100 |
| Material | Vidrio |
Título del producto
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?