Learn More
Macherey-Nagel™ Placa TLC RP-2/UV254 de vidrio
Código de producto. 12867611 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 20 cm
20 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
12867611 20 x 20 cm paquete de 25
10315882 10 x 20 cm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12867611 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 811082
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.00€
    280.34€ / paquete de 25
    Ahorro 43.66€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Especificaciones
Material RP-2 de vidrio
Tamaño de partículas 5-17 μm
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 25/Paq.
Tipo Placa TLC
Indicador fluorescente UV254
Para utilizar con (aplicación) Componentes de plantas activas, esteroides
Volumen de poro 0,75 ml/g
Superficie específica ∼ 500 m2/g
Grosor (métrico) 0,25 mm
Dimensiones (L x An) 20 x 20 cm