Learn More
Poulten Selfe™ Viscosímetro de rutina de vidrio
Código de producto. 13181073
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de viscosidad:
De 20 a 100 cSt
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de viscosidad Tamaño de la unidad
13181073 De 20 a 100 cSt cada uno
1 options
Código de producto. 13181073 Proveedor Poulten Selfe™ N.º de proveedor 1634/06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00€
    172.97€ / paquete de 1
    Ahorro 5.03€
    2% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Adecuado para medir líquidos transparentes
ASTM D445-IP71, ASTM D446. Adecuado para líquidos transparentes; longitud total nominal: 250 mm. Tamaño aproximado de la muestra: 7 ml. Datos de calibración a 40 °C con la constante, C, indicada a 40 °C y 100 °C. Con certificado de calibración
Especificaciones
Tipo de producto Viscosímetro de rutina
Intervalo de viscosidad De 20 a 100 cSt
Calibrated Sí
Material Vidrio
Tamaño 200