Learn More
Resch Glas™ Viales de vidrio con borde laminado
Código de producto. 10644141
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
3 mL
5 ml
10 mL
15 ml
20 mL
25 ml
30 ml
40 mL
100 mL
Altura (métrico):
30 mm
40 mm
45 mm
50 mm
52 mm
55 mm
71 mm
76 mm
81 mm
146 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,7 in, 19 mm
0,7 in, 19 mm
0,8 in, 21 mm
0,9 in, 23 mm
0,9 in, 24 mm
1 in, 25 mm
1,1 in, 27 mm
1,1 in, 28 mm
1,2 in, 30 mm
1,2 in, 30 mm
1,3 in, 34 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 250
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Altura (métrico) Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
10644141 10 mL 45 mm 0,9 in, 23 mm paquete de 200
10598141 3 mL 30 mm 0,7 in, 19 mm paquete de 200
11925766 5 ml 40 mm 0,7 in, 19 mm paquete de 200
10252801 10 mL 50 mm 0,8 in, 21 mm paquete de 200
10202901 15 ml 52 mm 0,9 in, 24 mm paquete de 200
10252991 20 mL 55 mm 1,1 in, 27 mm paquete de 200
10438312 20 mL 71 mm 1 in, 25 mm paquete de 200
10418312 25 ml 50 mm 1,2 in, 30 mm paquete de 250
10364641 30 ml 76 mm 1,1 in, 28 mm paquete de 200
10588911 40 mL 81 mm 1,2 in, 30 mm paquete de 200
10598911 100 mL 146 mm 1,3 in, 34 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 10644141 Proveedor Resch Glas™ N.º de proveedor 9400225
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los viales de vidrio con borde laminado son ideales para una variedad de aplicaciones de laboratorio. Los viales están hechos de vidrio sódico-cálcico con tapa de polietileno a presión con cierre hermético, no estéril.
  • Vidrio sódico-cálcico
  • Tapa a presión de PE
  • No estéril
Especificaciones
Color del tapón Natural
Descripción Viales de vidrio con borde enrollado y tapa a presión
Diámetro exterior (imperial) 0,9 in, 23 mm
Color Transparente
Material Vidrio sodocálcico
Esterilidad No estéril
Volumen (métrico) 10 mL
Para utilizar con (aplicación) Una variedad de aplicaciones de laboratorio
Altura (imperial) 1,8 in
Material (sello) Polietileno
Estilo de cuello Borde enrollado
Volumen (imperial) 0,3 oz
Material del cierre Polietileno
Tipo de tapón Tapón a presión
Altura (métrico) 45 mm
Tipo de producto Vial con borde enrollado