Learn More
Resch Glas™ Viales de vidrio con borde laminado
Descripción
- Vidrio sódico-cálcico
- Tapa a presión de PE
- No estéril
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Natural |
| Descripción | Viales de vidrio con borde enrollado y tapa a presión |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,2 in, 30 mm |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Esterilidad | No estéril |
| Volumen (métrico) | 40 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Una variedad de aplicaciones de laboratorio |
| Altura (imperial) | 3,2 in |
| Material (sello) | Polietileno |
| Mostrar más |