Learn More
Hanna Instruments™ Electrodo de pH de punta plana para piel y superficies con conector DIN
Descripción
Este electrodo tiene un diseño único de junta abierta en el que hay una capa de electrolito de gel duro que está libre de cloruro de plata (AgCl) entre la muestra y la célula de referencia interna, lo que da como resultado una respuesta rápida y lecturas estables. El diseño de unión abierta resiste obstrucciones y la punta plana lo hace ideal para mediciones de pH en superficies que no se pueden atravesar.
- Junta abierta: La interfaz de gel sólido (viscoleno) evita que la plata entre en la muestra y lo hace impermeable a la obstrucción
- Punta plana: Se recomienda optimizar el contacto con la superficie para la medición de la piel, el cuero, las placas de agar y el papel
- Sensor de temperatura integrado: Mediciones de pH con compensación de temperatura sin una sonda de temperatura independiente
- Vidrio de baja temperatura: Resistencia inferior (∼ 50 megaohmios) para su uso con productos/muestras almacenados a bajas temperaturas (de 0 a 50 °C)
- Estructura de vidrio: Resistente a muchos productos químicos agresivos, fácil de limpiar y proporciona una transferencia de calor rápida para un potencial de referencia más estable
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | DIN de 7 pines |
| Diámetro (métrico) | Punta plana de 12 mm |
| Tipo | Electrodo de pH |
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso con el medidor de pH portátil de piel y pape HI 99171 |
| Incluye | Cable de 7 polos de 1 m, sensor de temperatura interno, amplificador |
| Longitud (métrico) | Estructura de 110 mm, total 153,5 mm |
| Material | Estructura de vidrio de baja temperatura, electrolito Viscoleno |
| Intervalo de pH | De 0 a 12 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 50 °C |