Learn More
Lenz Laborglasintrumente Anillos de vidrio conforme a Raschig
Código de producto. 11506734
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
3 mm
4 mm
8 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
11506734 10 mm cada uno
11566724 3 mm cada uno
11576724 4 mm cada uno
11596724 8 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11506734 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05127010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Anillos de vidrio según Raschig
  • Material: vidrio sódico-cálcico
Especificaciones
Altura (métrico) 10 mm
Material Vidrio sódico-cálcico
Diámetro exterior (métrico) 10 mm