Learn More
Lenz Laborglasintrumente Anillos de vidrio conforme a Raschig
Produktkod. 11506734
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diámetro exterior (métrico):
3 mm
4 mm
8 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
cada uno
Produktkod. Diámetro exterior (métrico) unitSize
11506734 10 mm cada uno
11566724 3 mm cada uno
11576724 4 mm cada uno
11596724 8 mm cada uno
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11506734
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05127010
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Anillos de vidrio según Raschig
  • Material: vidrio sódico-cálcico
Specifikationer
Altura (métrico) 10 mm
Material Vidrio sódico-cálcico
Diámetro exterior (métrico) 10 mm
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.