Learn More
Karl Hecht™ Anillos de vidrio Raschig
Código de producto. 10449601
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
3 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10449601 10 mm 1 Kg
10159740 3 mm 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10449601 Proveedor Karl Hecht™ N.º de proveedor 41400010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para uso con aplicaciones de destilación e ingeniería química.
  • Se suministra en paquetes de 1 kg.
  • Disponibles en dos tamaños distintos
  • Vidrio transparente
Especificaciones
Tipo Anillos Raschig
Diámetro (métrico) 10 mm
Para utilizar con (equipo) De vidrio
Cantidad Paquete de 1 kg