Learn More
Karl Hecht™ Anillos de vidrio Raschig
Descripción
- Se suministra en paquetes de 1 kg.
- Disponibles en dos tamaños distintos
- Vidrio transparente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Anillos Raschig |
| Material | Vidrio |
| Diámetro (métrico) | 3 mm |
| Cantidad | Paquete de 1 kg |