Learn More
Hirschmann™ Matraz aforado de clase A con escala impresa de vidrio
Código de producto. 11853212
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
40 ml
100 ml
250 ml
330 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11853212 40 ml paquete de 2
11827112 100 ml paquete de 2
11863212 250 ml paquete de 2
11843212 30 ml paquete de 2
11883212 330 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11853212 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 2950174
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conforme a las normas del reglamento de preenvasado
  • Graduación azul
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechado
  • No esmerilado
  • Con reborde
  • Escala impresa en el cuello para una identificación rápida y sencilla de la desviación del valor real del valor nominal calibrado para IN
Especificaciones
Capacidad (métrico) 40 ml
Material Vidrio de borosilicato, Duran Vaso
Altura (métrico) 140 ml
Graduated Sí
Clase A