Learn More
Hirschmann™ Matraz aforado de clase A con escala impresa de vidrio
Descripción
- Graduación azul
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechado
- No esmerilado
- Con reborde
- Escala impresa en el cuello para una identificación rápida y sencilla de la desviación del valor real del valor nominal calibrado para IN
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato, Duran Vaso |
| Altura (métrico) | 170 ml |
| Graduated | Sí |
| Clase | A |