Learn More
Hirschmann™ Matraz aforado de clase A con escala impresa de vidrio
Código de producto. 15509035
Change view
Click to view available options
:
Capacidad: 1000 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
15509035 Capacidad: 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 15509035 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 2950193
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Consiga soluciones estándar precisas. El matraz de medición de clase A Hirschmann™ con reglamento de preenvasado está normalizado para que contenga o suministre una cantidad precisa de líquido. El matraz tiene graduaciones azules.
  • Clase A
  • Conforme a las normas del reglamento de preenvasado
  • Certificado de conformidad
  • Graduación azul
  • No esmerilado, con borde
  • Escala impresa en el cuello para una identificación rápida y sencilla de la desviación del valor real del valor normal
  • Calibrado para IN
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Vidrio de borosilicato, Duran Vaso
Altura (métrico) 1000 ml
Graduated Sí
Clase A