Learn More
Hirschmann™ Matraz aforado con escala impresa de vidrio
Código de producto. 10409641
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad: 750 ml
Código de producto.
10409641 Capacidad: 750 ml
1 options
Código de producto. 10409641 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 2950192
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Consiga soluciones estándar precisas. El matraz aforado con escala impresa de vidrio Hirschmann™ está normalizado para que contenga o suministre una cantidad precisa de líquido. El matraz tiene graduaciones azules.
  • Clase A
  • Conforme a las normas del reglamento de preenvasado
  • Certificado de conformidad
  • Graduación azul
  • No esmerilado, con borde
  • Escala impresa en el cuello para una identificación rápida y sencilla de la desviación del valor real del valor normal
  • Calibrado para IN
Especificaciones
Capacidad (métrico) 750 ml
Material Vidrio de borosilicato, Duran Vaso
Graduaciones 1 ml
Altura (métrico) 300 mm
Graduated Sí
Clase A