Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Frasco económico de boca ancha de vidrio ámbar prelavado
Código de producto. 11840010 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
125 ml
Tamaño de la unidad:
24 PCS
paquete de 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11840010 60 ml paquete de 24
11850010 125 ml 24 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11840010 Proveedor Cole-Parmer™ Essentials N.º de proveedor 3460910
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los frascos cuadrados de boca ancha prelavados ahorran un tiempo valioso—. El acabado inodoro e insípido no afectará a los productos almacenados. Los frascos vienen con tapones termoestables verdes revestidos de PTFE.
  • Pre-cleaned by vacuum and ionization.
  • Individually sealed for long term storage with no contamination.
  • The vacuum and ionization process removes contaminants such as dirt, dust, carton lint, oil, aerosols, and fine glass particles from these bottles.
  • Ideal for chemical and resin sampling.
  • Bottles come with green thermoset, PTFE-lined caps.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 60 ml
Capacidad (imperial) 2 oz
Color Ámbar
Diámetro (imperial) 1,7 in
Para utilizar con (aplicación) Muestreo químico y de resina
Material De cristal
N.º por caja Paquete de 24
Color del tapón Verde
Closure Included Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 75 mm
Tipo de producto Frasco prelimpiado
Altura (imperial) 3 in
Revestimiento del tapón PTFE
Material del cierre Termoestable
Tamaño del tapón 33-400
Diámetro (métrico) 44 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca