Learn More
Poulten Graf™ Dispensador de disolvente de vidrio/PP/PTFE Fortuna™ Optifix™
Descripción
Para dispensación de disolventes orgánicos puros. Los dispensadores de disolventes de vidrio/PP/PTFE Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ tienen un cilindro de dispensación y un pistón fabricado con vidrio.
- Fabricado de acuerdo con DIN EN ISO 9001:2008 con materiales de muy buena calidad
- Pistón dispensador sólido fabricado en vidrio
- Cilindro recubierto de plástico como protección contra roturas
- Con certificado, numerado individualmente
- Tapón ergonómico de PP con sistema de ajuste de volumen para proteger los dedos
- La graduación en la escala está hecha a láser y es fácil leer
- Ajuste de volumen rápido y sencillo con ajuste preciso adicional
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dispensador de disolvente Optifix Fortuna |
| Canales | 1 |
| Material | PTFE, Polipropileno, Fibra de vidrio |
| Volumen (métrico) | De 6 a 30 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la dispensación de disolventes |
| Cantidad | Unidad |