Learn More
GPE Scientific™ Trituradoras de tejidos de vidrio Potter
Especificaciones
Especificaciones
| Holgura (métrico) | 0,152 - 0,254mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 5 ml |
| Material | Vidrio |
| Tipo de producto | Trituradora de tejido |
| Longitud (métrico) | 65mm |
| Material de la mano de mortero | Vidrio |