Learn More
GPE Scientific™ Manos de mortero de vidrio Potter
Código de producto. 11731443
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
15mL
30 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11731443 5 ml cada uno
11751443 15mL cada uno
11761443 30 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11731443 Proveedor GPE Scientific™ N.º de proveedor 20201F
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro exterior (métrico) 10mm
Tipo de producto Mano de mortero Potter
Material Vidrio
Longitud (métrico) 95mm
Capacidad (métrico) 5 ml