Learn More
Macherey-Nagel™ Placa de vidrio Nano-Adamant UV254
Código de producto. 10661553 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 10 cm
10 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
10661553 10 x 20 cm paquete de 50
10466912 10 x 10 cm paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10661553 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 821120
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Especificaciones
Tamaño de partículas 2-10 μm
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 50/Paq.
Tipo Placa de vidrio
Indicador fluorescente UV254
Volumen de poro 0,75 ml/g
Superficie específica ∼ 500 m2/g
Grosor (métrico) 0,20 mm
Dimensiones (L x An) 10 x 20 cm