Learn More
Macherey-Nagel™ Capas de sílice estándar sin modificar Adamant™ para TLC, UV254
Código de producto. 10496532 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 10 cm
10 x 20 cm
2,5 x 7,5 cm
20 x 20 cm
5 x 10 cm
5 x 20 cm
Cantidad:
100/Paq.
200/Paq.
25/Paq.
50/Paq.
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 25
paquete de 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad Tamaño de la unidad
10496532 10 x 20 cm 50/Paq. paquete de 50
10651363 20 x 20 cm 25/Paq. 25 PCS
10416352 2,5 x 7,5 cm 100/Paq. paquete de 100
10191752 5 x 10 cm 50/Paq. paquete de 50
10779584 5 x 10 cm 200/Paq. paquete de 200
10101762 5 x 20 cm 100/Paq. paquete de 100
10070542 10 x 10 cm 25/Paq. paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10496532 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 821025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.00€
    197.51€ / paquete de 50
    Ahorro 30.49€
    13% Descuento
En stock
Aumente la eficacia de la separación y maximice la resolución durante la cromatografía de capa fina (TLC). Las capas de sílice estándar sin modificar Adamant™ para TLC, UV254, están disponibles en placas de vidrio con un sistema de unión optimizado
Aumente la eficacia de la separación y maximice la resolución durante la cromatografía de capa fina (TLC).Las capas de sílice estándar sin modificar Adamant™ para TLC, UV254, están disponibles en placas de vidrio con un sistema de unión optimizado e
  • Adamant™ Las placas cuentan con un sistema aglutinante de nuevo desarrollo, que da como resultado una dureza excepcional de la capa de sílice.
  • La placa se puede etiquetar con facilidad para una identificación clara
  • La resistencia a la abrasión evita cambios no deseados o daños en la capa durante el transporte o la manipulación
  • Una placa libre de polvo permite un manejo cómodo y evita la contaminación por sílice. TLC cámara
  • Con indicador fluorescente en 254 nm
  • Espesor μde capa de 250 mSílice 60, superficie específica (BET) ∼500 m2/g
  • Tamaño medio de poro 60Å
  • Volumen de poro específico de 0,75 ml/g, 
  • Tamaño de partícula –5 17 μm
  • Mayor eficacia de separación debido a una distribución de tamaño de partículas optimizada
  • Alta idoneidad para análisis de trazas resultantes de un indicador UV con brillo aumentado y bajo nivel de ruido de fondo de la capa
  • Disponible como placas de vidrio 
Especificaciones
Tamaño de partículas 5-17 μm
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 50/Paq.
Tipo Placa de vidrio
Indicador fluorescente UV254
Volumen de poro 0,75 ml/g
Superficie específica ∼500 m2/g
Grosor (métrico) 0,25 mm
Dimensiones (L x An) 10 x 20 cm