Learn More
Macherey-Nagel™ Placa de vidrio Adamant
Código de producto. 12814431 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
5 x 10 cm
10 x 10 cm
20 x 20 cm
Cantidad:
200/Paq.
25/Paq.
50/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
paquete de 25
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Cantidad Tamaño de la unidad
12814431 5 x 10 cm 200/Paq. paquete de 200
10181802 10 x 10 cm 25/Paq. paquete de 25
10264522 20 x 20 cm 25/Paq. paquete de 25
10356022 5 x 10 cm 50/Paq. paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12814431 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 821040.200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.00€
    292.17€ / paquete de 200
    Ahorro 45.83€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Especificaciones
Tamaño de partículas 5-17 μm
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 200/Paq.
Tipo Placa de vidrio
Indicador fluorescente UV254
Volumen de poro 0,75 ml/g
Superficie específica ∼500 m2/g
Dimensiones (L x An) 5 x 10 cm